Drukuj
3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-3,5-dibromopyridine
OR8618-10G OR8618-25G
APOSOR8618-10GEA 451 PLN
APOSOR8618-10G APOSOR8618-25G
3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
3,5-Dibromo-2-chloropyridine
Formuła: C₅H₂Br₂ClN
MW: 271.34 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00233991
Numer CAS: 40360-47-2