Drukuj
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-chloro-4-picoline
OR8616-25G OR8616-5G OR8616-100G
APOSOR8616-25GEA 131 PLN
APOSOR8616-25G APOSOR8616-5G APOSOR8616-100G
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Temp. topnienia: 25…30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427663
Numer CAS: 778611-64-6