Drukuj
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8613-5G OR8613-25G
APOSOR8613-5GEA 545 PLN
APOSOR8613-5G APOSOR8613-25G
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Formuła: C₈H₇ClN₂
Temp. topnienia: 128…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041476
Numer CAS: 158296-69-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III