Drukuj
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-trimethylsilanylthiazole
OR8607-1G OR8607-5G
APOSOR8607-1GEA 807 PLN
APOSOR8607-1G APOSOR8607-5G
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole 95%
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole
Formuła: C₆H₁₀BrNSSi
Gęstość: 1,384 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01319107
Numer CAS: 108306-53-2