Drukuj
5-Bromoquinoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8604-25G OR8604-5G OR8604-1G
APOSOR8604-25GEA 511 PLN
APOSOR8604-25G APOSOR8604-5G APOSOR8604-1G
5-Bromoquinoline 97%
5-Bromoquinoline
Formuła: C₉H₆BrN
Temp. Wrzenia: 105…107 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 41…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234481
Numer CAS: 4964-71-0