Drukuj
4-Bromoquinoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8603-25G OR8603-5G
APOSOR8603-25GEA 836 PLN
APOSOR8603-25G APOSOR8603-5G
4-Bromoquinoline 95%
4-Bromoquinoline
Formuła: C₉H₆BrN
Temp. topnienia: 29…34 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07644514
Numer CAS: 3964-04-3