Drukuj
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8592-100G OR8592-25G OR8592-500G OR8592-250G
APOSOR8592-100GEA 124 PLN
APOSOR8592-100G APOSOR8592-25G APOSOR8592-500G APOSOR8592-250G
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Formuła: C₃H₃BrN₂
Temp. Wrzenia: 250…260 °C
Temp. topnienia: 93…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075602
Numer CAS: 2075-45-8