Drukuj
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8590-1G OR8590-25G OR8590-5G
APOSOR8590-1GEA 73.1 PLN
APOSOR8590-1G APOSOR8590-25G APOSOR8590-5G
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₉NO₄
Temp. topnienia: 164…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00126834
Numer CAS: 16642-79-8