Drukuj
(±)-Nipecotic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-DL-Nip-OH, (±)-3-Piperidinecarboxylic acid, Piperidine-3-carboxylic acid, Nipecotic acid
OR8589-100G OR8589-1KG OR8589-500G
APOSOR8589-100GEA 380 PLN
APOSOR8589-100G APOSOR8589-1KG APOSOR8589-500G
(±)-Nipecotic acid 98%
(±)-Nipecotic acid
Formuła: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.16 g/mol
Temp. topnienia: 261 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005992
Numer CAS: 498-95-3