Drukuj
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8583-1G OR8583-5G
APOSOR8583-1GEA 110 PLN
APOSOR8583-1G APOSOR8583-5G
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Formuła: C₆H₆BClO₃
Temp. topnienia: 223…228 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09258739
Numer CAS: 182344-13-4