Drukuj
1-(4-Pirydylo)piperazyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8573-1G OR8573-5G
APOSOR8573-1GEA 110 PLN
APOSOR8573-1G APOSOR8573-5G
1-(4-Pirydylo)piperazyna 97%
1-(4-Pirydylo)piperazyna
Formuła: C₉H₁₃N₃
Temp. Wrzenia: 195…200 °C/0,3mmHg
Temp. topnienia: 135…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040745
Numer CAS: 1008-91-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-764-7
Jednostka: 3259
ADR: 8,II