Drukuj
8-Metoksyizochinolina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8564-1G OR8564-250MG OR8564-5G
APOSOR8564-1GEA 1630 PLN
APOSOR8564-1G APOSOR8564-250MG APOSOR8564-5G
8-Metoksyizochinolina 98%
8-Metoksyizochinolina
Formuła: C₁₀H₉NO
MW: 159.190 g/mol
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258766
Numer CAS: 1723-70-2