Drukuj
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dihydro-5-[(morpholin-4-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8521-10G OR8521-1G OR8521-5G
APOSOR8521-10GEA 2730 PLN
APOSOR8521-10G APOSOR8521-1G APOSOR8521-5G
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formuła: C₉H₁₃N₃O₂S
Temp. topnienia: 223…224 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01689081
Numer CAS: 89665-74-7