Drukuj
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8518-10G OR8518-1G OR8518-5G
APOSOR8518-10GEA 2730 PLN
APOSOR8518-10G APOSOR8518-1G APOSOR8518-5G
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formuła: C₁₀H₁₆N₄OS
Temp. topnienia: 227…228 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09607894
Numer CAS: 952183-05-0