Drukuj
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
OR8517-1G OR8517-500MG
APOSOR8517-1GEA 2690 PLN
APOSOR8517-1G APOSOR8517-500MG
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Formuła: C₉H₁₀N₂O₄S
MW: 242.26 g/mol
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09607896
Numer CAS: 952183-12-9