Drukuj
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR8514-1G OR8514-500MG
APOSOR8514-1GEA 2150 PLN
APOSOR8514-1G APOSOR8514-500MG
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₁₁H₁₁N₃O
Temp. topnienia: 72…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09607916
Numer CAS: 952183-31-2