Drukuj
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, Amino-PEG3-Azide, 11-Amino-3,6,9-trioxaundecanyl Azide, Azido-PEG3-Amine
OR8503T-1G OR8503T-5G
APOSOR8503T-1GEA 801 PLN
APOSOR8503T-1G APOSOR8503T-5G
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine 97%
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine
Heterobifunctional PRG derivative. Contains a free aminethat can be conjugated to biological molecules directly by an amide linkage (or via the corresponding isothiocyanate).
Formuła: C₈H₁₈N₄O₃
MW: 218.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 198…202 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00269874
Numer CAS: 134179-38-7
Jednostka: 2735
ADR: 8 III