Drukuj
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8490-1G OR8490-500MG
APOSOR8490-1GEA 1110 PLN
APOSOR8490-1G APOSOR8490-500MG
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Formuła: C₁₀H₁₁N₃O
MW: 189.22 g/mol
Temp. topnienia: 74…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09607905
Numer CAS: 28798-81-4