Drukuj
α-Bromo-4-chlorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
OR8476-25G OR8476-100G OR8476-5G
APOSOR8476-25GEA 139 PLN
APOSOR8476-25G APOSOR8476-100G APOSOR8476-5G
α-Bromo-4-chlorotoluen 98%
α-Bromo-4-chlorotoluen
Formuła: C₇H₆BrCl
Temp. Wrzenia: 107…108 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 46…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040714
Numer CAS: 622-95-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-760-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II