Drukuj
5-Metyloindol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8470-1G OR8470-25G OR8470-5G
APOSOR8470-1GEA 110 PLN
APOSOR8470-1G APOSOR8470-25G APOSOR8470-5G
5-Metyloindol
5-Metyloindol
Formuła: C₉H₉N
Temp. Wrzenia: 267…270 °C
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005680
Numer CAS: 614-96-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-400-9