Drukuj
Acetal dietylowy 2-bromobenzaldehydu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8458-100G OR8458-25G
APOSOR8458-100GEA 464 PLN
APOSOR8458-100G APOSOR8458-25G
Acetal dietylowy 2-bromobenzaldehydu
Acetal dietylowy 2-bromobenzaldehydu
Formuła: C₁₁H₁₅BrO₂
Temp. Wrzenia: 95 °C/1mmHg
Gęstość: 1,285 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075696
Numer CAS: 35822-58-3