Drukuj
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
OR8451T-100G OR8451T-25G
APOSOR8451T-100GEA 1280 PLN
APOSOR8451T-100G APOSOR8451T-25G
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 231…233 °C
Temp. topnienia: 101…106 °C
Temp. Zapłonu: 134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063611
Numer CAS: 1460-57-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-956-6