Drukuj
3,5-Dichlorobenzaldehyd, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8438-25G OR8438-5G
APOSOR8438-25GEA 218 PLN
APOSOR8438-25G APOSOR8438-5G
3,5-Dichlorobenzaldehyd, Technical Grade
3,5-Dichlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 235…240 °C
Temp. topnienia: 62…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003352
Numer CAS: 10203-08-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-499-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 II