Drukuj
Chlorek 3-fenoksybenzylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8418-25G OR8418-5G OR8418-1G
APOSOR8418-25GEA 1350 PLN
APOSOR8418-25G APOSOR8418-5G APOSOR8418-1G
Chlorek 3-fenoksybenzylu 98%
Chlorek 3-fenoksybenzylu
Formuła: C₁₃H₁₁ClO
MW: 218.68 g/mol
Temp. Wrzenia: 141…142 °C/5mmHg
Gęstość: 1.189 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040866
Numer CAS: 53874-66-1
Numer WE (dawny EINECS): 258-831-1
Jednostka: 1760
ADR: 8 II