Drukuj
1-Propylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Propylboronic acid
OR8415-1G OR8415-25G OR8415-10G
APOSOR8415-1GEA 110 PLN
APOSOR8415-1G APOSOR8415-25G APOSOR8415-10G
1-Propylboronic acid 97%
1-Propylboronic acid
Formuła: C₃H₉BO₂
MW: 87.91 g/mol
Temp. topnienia: 105…108 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074564
Numer CAS: 17745-45-8