Drukuj
1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8414-1G OR8414-5G OR8414-250MG
APOSOR8414-1GEA 124 PLN
APOSOR8414-1G APOSOR8414-5G APOSOR8414-250MG
1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Formuła: C₃H₅BN₂O₂
Temp. topnienia: 146…151 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368251
Numer CAS: 763120-58-7