Drukuj
2,5-Dibromothiazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8408-1G OR8408-5G OR8408-25G
APOSOR8408-1GEA 0 PLN
APOSOR8408-1G APOSOR8408-5G APOSOR8408-25G
2,5-Dibromothiazole 97%
2,5-Dibromothiazole
Formuła: C₃HBr₂NS
Temp. topnienia: 45…49 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016891
Numer CAS: 4175-78-4