Drukuj
N-Metylocykloheksyloamina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8357-100G OR8357-5G
APOSOR8357-100GEA 219 PLN
APOSOR8357-100G APOSOR8357-5G
N-Metylocykloheksyloamina
N-Metylocykloheksyloamina
Formuła: C₇H₁₅N
Temp. Wrzenia: 149 °C
Temp. topnienia: –9…–7 °C
Gęstość: 0,868 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003832
Numer CAS: 100-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-869-3
Jednostka: 2734
ADR: 8+3,II