Drukuj
Nitrooctan etylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester
OR8354-100G OR8354-25G OR8354-5G
APOSOR8354-100GEA 472 PLN
APOSOR8354-100G APOSOR8354-25G APOSOR8354-5G
Nitrooctan etylu 97%
Nitrooctan etylu
Formuła: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 93…95 °C/10mmHg
Gęstość: 1.199 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007403
Numer CAS: 626-35-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-944-7