Drukuj
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8332-5G OR8332-1G
APOSOR8332-5GEA 247 PLN
APOSOR8332-5G APOSOR8332-1G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Formuła: C₉H₁₄BNO₄
Temp. topnienia: 93…98 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD01318939
Numer CAS: 135884-31-0