Drukuj
4-Chloro-o-ksylen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8324-100G OR8324-25G
APOSOR8324-100GEA 737 PLN
APOSOR8324-100G APOSOR8324-25G
4-Chloro-o-ksylen 98%
4-Chloro-o-ksylen
Formuła: C₈H₉Cl
Temp. Wrzenia: 221…223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000596
Numer CAS: 615-60-1