Drukuj
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 3-Bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-chloropyridin-2-amine
OR8308-1G OR8308-5G
APOSOR8308-1GEA 73.1 PLN
APOSOR8308-1G APOSOR8308-5G
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Formuła: C₅H₄BrClN₂
Temp. topnienia: 83…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00955627
Numer CAS: 26163-03-1