Drukuj
6-Chloro-4-quinazolone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8300-1G OR8300-5G
APOSOR8300-1GEA 349 PLN
APOSOR8300-1G APOSOR8300-5G
6-Chloro-4-quinazolone 98%
6-Chloro-4-quinazolone
Formuła: C₈H₅ClN₂O
Temp. topnienia: 271…274 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01686365
Numer CAS: 16064-14-5