Drukuj
1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8299-1G OR8299-250MG
APOSOR8299-1GEA 1840 PLN
APOSOR8299-1G APOSOR8299-250MG
1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline 96%
1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline
Formuła: C₁₀H₇Cl₂N
Temp. topnienia: 113…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258768
Numer CAS: 21902-37-4