Drukuj
3-Benzyloxyaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8289-1G OR8289-25G
APOSOR8289-1GEA 87.6 PLN
APOSOR8289-1G APOSOR8289-25G
3-Benzyloxyaniline 98%
3-Benzyloxyaniline
Formuła: C₁₃H₁₃NO
Temp. topnienia: 63…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007784
Numer CAS: 1484-26-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-056-6