Drukuj
4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloropyrimidin-4-ylamine, 6-Chloropyrimidin-4-amine, 6-Chloro-4-pyrimidinamine, 6-Chlor-4-pyrimidinamin
OR8288-25G OR8288-100G OR8288-500G
APOSOR8288-25GEA 110 PLN
APOSOR8288-25G APOSOR8288-100G APOSOR8288-500G
4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
4-Amino-6-chloropyrimidine
Formuła: C₄H₄ClN₃
Temp. topnienia: 214…219 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053576
Numer CAS: 5305-59-9