Drukuj
5-Methylpyrimidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8286-1G OR8286-5G
APOSOR8286-1GEA 139 PLN
APOSOR8286-1G APOSOR8286-5G
5-Methylpyrimidine
5-Methylpyrimidine
Formuła: C₅H₆N₂
Temp. Wrzenia: 152…154 °C
Temp. topnienia: 33…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047386
Numer CAS: 2036-41-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III