Drukuj
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid
OR8283-25G OR8283-5G
APOSOR8283-25GEA 153 PLN
APOSOR8283-25G APOSOR8283-5G
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Formuła: C₉H₆Cl₂O₂
Temp. topnienia: 233…235 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004373
Numer CAS: 20595-45-3