Drukuj
2',3'-Dichloroacetophenone 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8271-25G OR8271-5G OR8271-100G
APOSOR8271-25GEA 472 PLN
APOSOR8271-25G APOSOR8271-5G APOSOR8271-100G
2',3'-Dichloroacetophenone 95+%
2',3'-Dichloroacetophenone
Formuła: C₈H₆Cl₂O
Temp. Wrzenia: 106…108 °C/2,0mmHg
Gęstość: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052988
Numer CAS: 56041-57-7
Numer WE (dawny EINECS): 259-954-3