Drukuj
1-nitrozo-2-naftol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
OR8246-10G OR8246-250G OR8246-50G
APOSOR8246-10GEA 473 PLN
APOSOR8246-10G APOSOR8246-250G APOSOR8246-50G
1-nitrozo-2-naftol 99%
1-nitrozo-2-naftol
Formuła: C₁₀H₇NO₂
Temp. topnienia: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003884
Numer CAS: 131-91-9