Drukuj
benzofenon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
OR8243-1KG OR8243-500G
APOSOR8243-1KGEA 545 PLN
APOSOR8243-1KG APOSOR8243-500G
benzofenon
benzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O
Temp. Wrzenia: 305 °C
Temp. topnienia: 47…51 °C
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003076
Numer CAS: 119-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-337-6
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III