Drukuj
2-Iodo-4-nitrotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
OR8219-25G OR8219-5G
APOSOR8219-25GEA 621 PLN
APOSOR8219-25G APOSOR8219-5G
2-Iodo-4-nitrotoluene
2-Iodo-4-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆INO₂
MW: 263.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 165 °C
Temp. topnienia: 52…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024329
Numer CAS: 7745-92-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-808-3