Drukuj
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)-5-nitrobenzoic acid
OR8191-1G OR8191-250MG
APOSOR8191-1GEA 435 PLN
APOSOR8191-1G APOSOR8191-250MG
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Formuła: C₁₃H₁₆N₂O₅
MW: 280.28 g/mol
Temp. topnienia: 172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052231
Numer CAS: 175136-71-7