Drukuj
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Morpholin-4-yl-5-nitrobenzoic acid, 2-Morpholino-5-nitrobenzoic acid
OR8190-10G OR8190-1G OR8190-5G
APOSOR8190-10GEA 2100 PLN
APOSOR8190-10G APOSOR8190-1G APOSOR8190-5G
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₅
MW: 252.23 g/mol
Temp. topnienia: 167…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00207115
Numer CAS: 4036-83-3