Drukuj
(5-Bromopentyl)benzene 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8183-25G OR8183-5G
APOSOR8183-25GEA 7780 PLN
APOSOR8183-25G APOSOR8183-5G
(5-Bromopentyl)benzene 95+%
(5-Bromopentyl)benzene
Formuła: C₁₁H₁₅Br
Temp. Wrzenia: 148 °C/18mmHg
Gęstość: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075177
Numer CAS: 14469-83-1