Drukuj
1-Bromo-6-phenylhexane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (6-Bromohex-1-yl)benzene
OR8181-1G OR8181-5G
APOSOR8181-1GEA 153 PLN
APOSOR8181-1G APOSOR8181-5G
1-Bromo-6-phenylhexane 98%
1-Bromo-6-phenylhexane
Formuła: C₆H₅(CH₂)₆Br
Temp. Wrzenia: 77…78 °C/0,075mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236022
Numer CAS: 27976-27-8