Drukuj
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-nitrobenzoate
OR8177-1G OR8177-25G OR8177-5G
APOSOR8177-1GEA 110 PLN
APOSOR8177-1G APOSOR8177-25G APOSOR8177-5G
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Formuła: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.04 g/mol
Temp. topnienia: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00553089
Numer CAS: 2363-16-8