Drukuj
2-Propylthiazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8147-25G OR8147-5G
APOSOR8147-25GEA 1660 PLN
APOSOR8147-25G APOSOR8147-5G
2-Propylthiazole 97%
2-Propylthiazole
Formuła: C₆H₉NS
Temp. Wrzenia: 62 °C/15mmHg
Gęstość: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00053154
Numer CAS: 17626-75-4