Drukuj
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(5-Methylfur-2-yl)aniline
OR8126-1G OR8126-250MG
APOSOR8126-1GEA 1160 PLN
APOSOR8126-1G APOSOR8126-250MG
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine 97%
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine
Formuła: C₁₁H₁₁NO
Temp. topnienia: 61…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01126401
Numer CAS: 306935-67-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III