Drukuj
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8119-250MG OR8119-1G
APOSOR8119-250MGEA 725 PLN
APOSOR8119-250MG APOSOR8119-1G
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Formuła: C₈H₉ClO₅S
MW: 252.67 g/mol
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180739
Numer CAS: 306936-34-5
Jednostka: 1759
ADR: 8 III